Merck
720186
Sigma-Aldrich
Bisphenol-A-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl-13C6)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol-13C12
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C(13C6H4OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
crystals
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
158-159 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IISBACLAFKSPIT-ZGFLEIAISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)