Merck
33565
Supelco
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Szinonimák:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-13C6, 4-tert-OP-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6C8H22O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
10 μg/mL in acetone
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(C)(C)CC(C)(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAVYTVYFVQUDY-UJYFPCGESA-N
Általános leírás
Certan Vial
Alkalmazás
4-tert-Octylphenol-ring-13C6 solution is an analytical labeled standard used for to quantify mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Lobbanási pont (C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.