Merck
450588
Sigma-Aldrich
Diisobutyl adipate
99%
Szinonimák:
Hexanedioic acid 1,6-bis(2-methylpropyl) ester, NSC 6343
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.35
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
bp
293 °C (lit.)
sűrűség
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C14H26O4/c1-11(2)9-17-13(15)7-5-6-8-14(16)18-10-12(3)4/h11-12H,5-10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisobutyl adipate is a bis(2-methylpropyl) ester of adipic acid that is used as a plasticizer and a fatty acid in synthetic oils.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of plasticisers in food by gas chromatography-mass spectrometry with ion-trap mass detection.
Lau O and Wong S
Journal of Chromatography A, 737(2), 338-342 (1996)
Synthetic ester-based oils and their application in power industry.
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ?09) (2009)