Merck
366595
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
K2ReCl6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
477.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)