Merck
448230
Sigma-Aldrich
1-Dodecan-d25-ol
98 atom % D
Szinonimák:
Dodecyl-d25 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)11OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+25
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQZZUXJYWNFBMV-VVZIYBSUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Telma E Santos et al.
Cell reports, 32(3), 107907-107907 (2020-07-23)
During development of the central nervous system (CNS), neurons polarize and rapidly extend their axons to assemble neuronal circuits. The growth cone leads the axon to its target and drives axon growth. Here, we explored the mechanisms underlying axon growth