Fontos dokumentumok
551368
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
koncentráció
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.