Merck
662305
Sigma-Aldrich
Hexadecane-13C16
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13CH3(13CH2)1413CH3
Molekulatömeg:
242.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Forma
solid
bp
287 °C
mp
18 °C
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+16
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCAYPVUWAIABOU-BZDICNBSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)