Merck
483818
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-proline
99%
Szinonimák:
Boc-D-Pro-OH
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]22/D +60°, c = 2 in acetic acid
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
134-137 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQEBQGAAWMOMAI-SSDOTTSWSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)