Fontos dokumentumok
798894
SnAP DA Reagent
Szinonimák:
tert-Butyl (3-aminopropyl)((tributylstannyl)methyl)carbamate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
funkcionális csoport
amine
carbamate
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CCCN)CCCC
InChI
1S/C9H19N2O2.3C4H9.Sn/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;3*1-3-4-2;/h4-7,10H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXXRAKGOXZKYBH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Egyéb megjegyzések
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.