Merck
434248
Sigma-Aldrich
L-Abrine
99%
Szinonimák:
Nα-Methyl-L-tryptophan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.25
Beilstein:
86638
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +65°, c = 1 in 0.5 M NaOH
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CN[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,13-14H,6H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZCIKBSVHDNIDH-NSHDSACASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
An indoleamino acid that shows radical scavenging and antioxidant properties in vitro.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emilie Gauthy et al.
PloS one, 8(9), e76186-e76186 (2013-10-08)
GARP is a transmembrane protein present on stimulated human regulatory T lymphocytes (Tregs), but not on other T lymphocytes (Th cells). It presents the latent form of TGF-β1 on the Treg surface. We report here that GARP favors the cleavage
Maximilian Huber et al.
The Science of the total environment, 541, 895-919 (2015-10-09)
A dataset of 294 monitored sites from six continents (Africa, Asia, Australia, Europe, North and South America) was compiled and evaluated to characterize the occurrence and fate of heavy metals in eight traffic area categories (parking lots, bridges, and three
Huixi Zou et al.
Journal of natural products, 72(1), 44-52 (2008-12-31)
This study reports that a series of tryptophan derivatives with modifications on the side chain or at the indole ring were accepted by two cyclic dipeptide prenyltransferases, CdpNPT and FtmPT1, and converted to prenylated derivatives. The structures of the enzymatic