Fontos dokumentumok
1.05680
Supelco
Lithium carbonate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Lithium carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CLi2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
209-062-5
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
oldhatóság
13 g/L
sűrűség
2.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
250 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
  • Radical Polymer-based Positive Electrodes for Dual-Ion Batteries: Describes the enhancement of battery performance through the use of γ-Butyrolactone-based electrolytes in conjunction with radical polymer-based positive electrodes, highlighting advances in lithium carbonate applications in battery technology (Rudolf K, et al., 2024).
  • Analysis of Trace Impurities in Lithium Carbonate: Focuses on the precision analysis of impurities within pharmaceutical grade lithium carbonate, crucial for maintaining high purity standards in pharmaceutical applications (Suárez A, et al., 2024).
  • Effects of Central Metal Ion on Binuclear Metal Phthalocyanine-Based Redox Mediator for Lithium Carbonate Decomposition: Investigates the role of central metal ions in enhancing the efficiency of lithium carbonate decomposition, important for environmental lithium analysis and recovery (Yan Q, et al., 2024).
  • Selective preparation of lithium carbonate from overhaul slag by high temperature sulfuric acid roasting - Water leaching: Details a method for extracting high-purity lithium carbonate from industrial waste, demonstrating an environmentally friendly approach to lithium recovery (Dong L, et al., 2024).
  • Reactive molecular dynamics simulations of lithium-ion battery electrolyte degradation: Explores the degradation mechanisms of lithium-ion battery electrolytes using simulations, contributing to the development of more durable lithium battery materials (Mabrouk Y, et al., 2024).
Kapcsolódás
Replaces: LX0325-1
Analízis megjegyzés
  • Assay(acidimetric): ≥ 99.0 %
  • Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
  • Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
  • Nitrate (NO₃): ≤ 0.0005 %
  • Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.2 %
  • Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
  • Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
  • Fe (Iron): ≤ 0.001 %
  • K (Potassium): ≤ 0.005 %
  • Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
  • Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1