Fontos dokumentumok
450936
Iron(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Ferrous chloride, Iron dichloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
AnhydroBeads™
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
−10 mesh
mp
677 °C (lit.)
sűrűség
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A doping agent in the fabrication of mixed organic-inorganic perovskite for high-efficiency perovskite solar cells. The incorporation of iron(II) chloride improve the overall efficiency of the solar cell.
- A precursor for synthesizing various iron(II) coordination complexes. These complexes are significant due to their unique optical and electronic properties, which are essential for various applications, including solar energy conversion and catalysis.
- As a precursor in the synthesis of iron-nitrogen-carbon (Fe–N–C) catalysts for proton exchange membrane fuel cells.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.