Fontos dokumentumok
421731
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-3-phenyl-1-propanol
99%
Szinonimák:
N,N-Dibenzyl-L-phenylalaninol
Teszt
99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +8.0°, c = 4 in methanol
mp
72-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC[C@H](Cc1ccccc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C23H25NO/c25-19-23(16-20-10-4-1-5-11-20)24(17-21-12-6-2-7-13-21)18-22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23,25H,16-19H2/t23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXNVOFMPUPOZDF-QHCPKHFHSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)