Merck
88580
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
PTZ, 10H-Phenothiazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H9NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.27
Beilstein:
143237
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥98.0% (GC)
bp:
371 °C (lit.)
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
pellets
bp
371 °C (lit.)
mp
182-187 °C (lit.)
183-187 °C
SMILES string
N1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The structure of phenothiazine is rigid, being tricyclic. It is known to alter dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine). Its use as an electron donor is based on its unique hole transporting ability, electron releasing nitrogen and sulfur heteroatoms and its non-planar structure leading to lower molecular aggregation.
Alkalmazás
Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photodegradation of trimeprazine triggered by self-photogenerated singlet molecular oxygen
Waseem A, et al
Journal of Saudi Chemical Society (2012)
Acridine and phenothiazine derivatives as pharmacotherapeutics for prion disease
Carsten K, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(17), 9834-9841 (2001)
A S Horn et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 68(10), 2325-2328 (1971-10-01)
Phenothiazines and butyrophenones are known to alter dopamine (3,4-dihydroxyphenethylamine) metabolism in the brain in a fashion suggesting that they may block dopamine receptors. We observed, using Dreiding molecular models, that dopamine in its solid-state conformation is superimposable upon a portion
Asif M, et al
Arabian Journal of Chemistry null
Mechanistic basis of phenothiazine-driven inhibition of Tau aggregation.
Elias Akoury et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(12), 3511-3515 (2013-02-13)