Fontos dokumentumok
420484
4-tert-Butylcalix[4]arenetetraacetic acid tetraethyl ester
97%
Szinonimák:
4-tert-Butylcalix[4]arenetetra-O-acetic acid tetraethyl ester, 5,11,17,23-Tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis(2-ethoxy-2-oxoethoxy)calix[4]arene, Sodium ionophore X, Tetrakis[(4-tert-butyl-2-methylenephenoxy)ethyl acetate]
Teszt
97%
mp
138-141 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c4OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)