Merck
55523
Sigma-Aldrich
4-Sulfocalix[4]arene
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid, Calix[4]arene-4-sulfonic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H24O16S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
744.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥97.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
solid
szennyeződések
≤25% water
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFYBCAFLVNKHHG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Sulfocalix[4]arene can be used as a reactant to form an inclusion complex with nedaplatin to increase its solubility, stability, and bioavailability for efficient drug delivery. It can also be used to prepare ruthenium nanoparticles embedded materials, which are used as efficient catalysts for the reduction of toxic ′brilliant yellow′ azo dye.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
New self-assembled material based on Ru nanoparticles and 4-sulfocalix [4] arene as an efficient and recyclable catalyst for reduction of brilliant yellow azo dye in water: a new model catalytic reaction
Rambabu D, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 18(12), 381-381 (2016)
Investigation of the host-guest complexation between 4-sulfocalix[4]arene and nedaplatin for potential use in drug delivery.
Sherif Ashraf Fahmy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 193, 528-536 (2018-01-07)