Merck
415014
Sigma-Aldrich
Vinyloxy-trimethylsilane
97%
Szinonimák:
(Trimethylsiloxy)ethylene, TMSO-ethene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiOCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.23
Beilstein:
1738846
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
sűrűség
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
precipitate will not affect use
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Marcos N Eberlin
Journal of mass spectrometry : JMS, 41(2), 141-156 (2006-02-01)
This article discusses the application of gas-phase ion/molecule reactions for fine structural elucidation in mass spectrometry. This approach is illustrated via a representative collection of class- and functional group-selective reactions, a few of historical relevance as well as by more
Deoxyvitisins: a new set of pyrano-3-deoxyanthocyanidins.
Sousa A, et al.
Tetrahedron Letters, 54(35), 4785-4788 (2013)
Color stability and spectroscopic properties of deoxyvitisins in aqueous solution
Sousa A, et al.
New. J. Chem., 38(2), 539-544 (2014)
A novel synthetic pathway to vitisin B compounds.
Oliveira J, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3933-3935 (2009)
Inside the black box-Perspectives on transformations in catalysis.
Fogg DE.
Canadian Journal of Chemistry, 86(10), 931-941 (2008)
Cikkek
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.