Merck
576263
Sigma-Aldrich
6-Aminoflavone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
196-200 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
phenyl
SMILES string
Nc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWHKBWPNCFDUPQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Almeqdad Y Habashneh et al.
Archiv der Pharmazie, 347(6), 415-422 (2014-03-13)
A new series of N1-(flavon-6-yl)amidrazones were synthesized by reacting the hydrazonoyl chloride derived from 6-aminoflavone with the appropriate sec-cyclic amines. The antitumor activities of these compounds were evaluated on breast cancer (MCF-7) and leukemic (K562) cell lines. Among the compounds