Merck
41934
Supelco
7-Hydroxyflavone
analytical standard
Szinonimák:
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant:
  • Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
  • Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
  • For O-methylation with di-Me carbonate
  • Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
  • Involved in Baylis-Hillman reactions
  • Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)