Fontos dokumentumok
H4280
3-Hydroxyflavone
≥98%
Szinonimák:
Flavonol
Teszt
≥98%
mp
171-172 °C (lit.)
SMILES string
OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)18-15(14(13)17)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Hexa(15211)
Alkalmazás
- Studies of photochemically-induced dioxygenase-type CO-release reactivity
- Phase-transfer protection and deprotection of hydroxychromones
- O-methylation with di-Me carbonate
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
- 2-Chloropyridine derivatives for studies of antitumor agents and telomerase inhibitors
- Dihydrochromenopyrazines and chromenoquinoxalines
Involved in studies of its electrochemical properties using voltammetric methodologies
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)