Fontos dokumentumok
199222
Chromone
99%
Szinonimák:
1-Benzopyran-4-one
Teszt
99%
mp
55-60 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
O=C1C=COc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTAFHZMPRISVEM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)