Vissza
Vinyl propionate
Lineáris képlet:
CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
CAS-szám:
105-38-4
Molekulatömeg:
100.12
EC-szám:
203-293-5
Products
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Forráspont (°C)
Formula tömeg
Olvadási pont (°C)
Tisztaság
Minőségi szint
Makush osztály
Markush csoport
Monomertípus
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
401714
Vinyl propionate,
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%