Fontos dokumentumok
903973
Thianthrene S-oxide
≥95%
Szinonimák:
Non-fluorinated sulfoxide-based thianthrene reagent, Thianthrene 5-oxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
sulfoxide
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S+]1(c2c(cccc2)Sc3c1cccc3)[O-]
InChI
1S/C12H8OS2/c13-15-11-7-3-1-5-9(11)14-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYVGTLXTOJKHJN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Video: Site-selective C-H functionalization by thianthrenation
In the Pipeline: New Chemistry, Making New Things
Ti(Phen)(OC2H5)2Cl2: a highly efficient pre-?catalyst for selective oxidation of organic sulfides to sulfoxides by hydrogen peroxide
Jogi információk
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.