Fontos dokumentumok
G004726
HPLC Analysis of Benzoin Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP-DP
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] hexane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Leírás
    Benzoin, purified by sublimation, ≥99.5%
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)