Fontos dokumentumok
102369
1,4-Dinitrobenzene
98%
Szinonimák:
p-dinitrobenzene, para-Dinitrobenzene
Teszt
98%
bp
183.4 °C/34 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble 1g in 300ml
boiling water: soluble 1g in 555ml
cold water: soluble 1g in 12,500ml
benzene: very slightly soluble
chloroform: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
sűrűség
1.625 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYFDQJRXFWGIBS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?