Fontos dokumentumok
746304
S,S-Dibenzyl trithiocarbonate
97%
Szinonimák:
Carbonic acid, trithio-, dibenzyl ester, Carbonotrithioic acid bis(phenylmethyl) ester, DBTTC, Dibenzyl carbonotrithioate, NSC 33081
Teszt
97%
form
solid
mp
29-33 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C(SCC1=CC=CC=C1)SCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C15H14S3/c16-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAKYXBYUROTWBI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.