Merck
379956
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
CoCO3·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.94 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.99% trace metals basis
grade:
for synthesis
Forma:
powder
grade
for synthesis
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
333 °C (lit.)
sűrűség
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.