Merck
72248
Sigma-Aldrich
Nickel(II) carbonate basic hydrate
technical, ~46% Ni basis (KT)
Szinonimák:
Basic nickel carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
grade
technical
form
powder
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
koncentráció
~46% Ni (KT)
szennyeződések
~5% sodium sulfate
SMILES string
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)