Merck
202193
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) carbonate hydrate
Co 43-47 %
About This Item
Lineáris képlet:
CoCO3·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.94 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
grade
for synthesis
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Co, 43-47%
koncentráció
43.0-47.0% Co (EDTA titration)
sűrűség
4.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Co++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Co.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLAIPADPFFTYLP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Cobalt(II) carbonate hydrate can be used as a reagent to synthesize transition metal dipicolinates by reacting with dipicolinic acid and 4,4′-bipyridine. It can also be used as a precursor to prepare Co3O4/MgO and Co3O4/Al2O3 catalysts by using MgO or Al2O3, which can be used for the hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
High-activity MgO-supported CoMo hydrodesulfurization catalysts prepared by non-aqueous impregnation.
Kaluza L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 162, 430-436 (2015)