Fontos dokumentumok
379247
Tetradecafluorohexane
A mixture of perfluorinated hexanes, 95%
Szinonimák:
Perfluorohexane
Teszt
95%
form
liquid
szennyeződések
5% perfluoropentane
törésmutató
n20/D 1.252 (lit.)
bp
58-60 °C (lit.)
mp
-74 °C (lit.)
sűrűség
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?