Fontos dokumentumok
343188
Magnesium fluoride
pieces, 3-6 mm, 99.9% trace metals basis (excluding Na)
Szinonimák:
Sellaite
Teszt
99.9% trace metals basis (excluding Na)
form
pieces
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
részecskeméret
3-6 mm
bp
2227 °C/1 atm (lit.)
mp
1263 °C (lit.)
sűrűség
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?