Merck
327816
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,000,000
Szinonimák:
PS
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Minőségi szint
form
fibers
molekulatömeg
average Mw 2,000,000 (Typical)
technika/technikák
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
Általános leírás
Polystyrene (for GPC, 2,000,000), a synthetic thermoplastic, is used widely for various applications owing to its properties such as cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Weathering of Polymers (1983)