Merck
375772
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde
98%
Szinonimák:
N-Acetylindol-3-carboxaldehyde, NSC 61289
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
165 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
CC(=O)n1cc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8(14)12-6-9(7-13)10-4-2-3-5-11(10)12/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde participates in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22), useful in live cell imaging.
Alkalmazás
1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde may be used to prepare the thiosemicarbazones, via condensation reaction.
Reactant for synthesis of α-ketoamides as inhibitors of Dengue virus protease with antiviral activity in cell-culture
Reactant for preparation of homoallylic amines as antimicrobial agents
Reactant for preparation of pyrrole-based hydrazones as potential tuberculostatics
Reactant for synthesis of neoechinulin A and derivatives
Reactant for synthesis of substituted (Z)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-one and (Z)-(±)-2-(N-benzylindol-3-ylmethylene)quinuclidin-3-ol derivatives as potent thermal sensitizing agents
Reactant for preparation of RNA-specific live cell imaging probes E36, E144 and F22
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, Characterization, and Crystal Structure Analysis of the First Terdentate [C, N, S] Thiosemicarbazone Complex with a Six-Membered Palladacycle: Influence of Steric Effects on Ring Size.
Amoedo A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 15, 3016-3021 (2006)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization