Fontos dokumentumok
F17407
1-Formylpiperidine
99%
Szinonimák:
N-Carbaldehyde piperidine, NFP, Piperidine-1-carboxaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.1 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
sűrűség
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Direct amidation of azoles with formamides via metal-free C-H activation in the presence of tert-butyl perbenzoate
- Vilsmeier-type reactions of pyrazoles with amides in the presence of phosphorous oxychloride
- CO-free aminocarbonylation of N-substituted formamides with aryl iodides/bromides catalyzed by palladium acetate and Xantphos for synthesis of arylamides
- Synthesis of alternating copolymers for organic photovoltaic applications
- One-pot double functionalization of π-deficient heterocyclic lithium reagents
- Synthesis of thermally stable piezofluorochromic aggregation-induced emission compounds
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?