Merck
274879
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
97%
Szinonimák:
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.18
Beilstein:
117631
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
70-73 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
ketal
ketone
SMILES string
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in a study of microwave-assisted reductive amination.
Via a novel aromatization process, this bicyclic frame can be converted into a series of 5-alkoxytryptamine derivatives including serotonin, melatonin and bufotenin
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synlett, 81-81 (1994)
A mild method for the preparation of gamma-hydroxy-alpha,beta-acetylenic esters.
Shatrughan P Shahi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(19), 2525-2527 (2004-05-06)
Tetrahedron Letters, 45, 4661-4661 (2004)
Synlett, 2444-2444 (2006)
Synthetic Communications, 24, 799-799 (1994)