Fontos dokumentumok
373168
Gold
evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Gold Powder, Gold element
Teszt
99.99% trace metals basis
form
evaporation slug
ellenállás
2.05 μΩ-cm, 0°C
átmérő × H
0.6 cm × 0.6 cm
súly
6.4 g (one slug)
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
sűrűség
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.