Fontos dokumentumok
372889
1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea
99%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
73-75 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZIMIYVOZBTARW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?