471054
Lignosulfonic acid calcium salt
average Mw ~18,000, average Mn ~2,500
Szinonimák:
Calcium ligninsulfonate, Lignin calcium sulfonate
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mn ~2,500
average Mw ~18,000
Minőségi szint
összetétel
Ca, 5 wt. %
szennyeződések
16 wt. % reducing sugars
5 wt. %
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])CCCc1cc(c(cc1)OC(C[S](=O)(=O)O)Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])OC
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?