Fontos dokumentumok
471038
Lignosulfonic acid sodium salt
average Mw ~52,000, average Mn ~7,000
Szinonimák:
Sodium ligninsulfonate
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~7,000
average Mw ~52,000
összetétel
Na, 8 wt. %
szennyeződések
4 wt. % reducing sugars
6 wt. %
oldhatóság
H2O: soluble
InChI
1S/C20H26O10S2.2Na/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDEXUEFDPVHGHE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)