Merck
370193
Sigma-Aldrich
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
Szinonimák:
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]2ReOCl3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
833.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)