Merck
555886
Sigma-Aldrich
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4350 (lit.)
bp
110 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCO
InChI
1S/C9H22O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h10H,6-8H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NETUFVYVNJNFMU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-propanol (3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-1-propanol) is formed as an intermediate during the synthesis of 3-(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propanal.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteresStereoselective epoxidation of Phe-Gly and Phe-Phe vinyl isosteres.
Jenmalm A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(5), 1139-1148 (1994)