Merck
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Szinonimák:
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.22
Beilstein:
1953926
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)