Fontos dokumentumok
93690
L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Teszt
≥99.0% (AT)
form
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-225 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PESYCVVSLYSXAK-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?