Merck
357464
Sigma-Aldrich
Yttrium barium copper oxide
powder, ≤5 μm particle size, 99.9%
About This Item
Lineáris képlet:
YBa2Cu3Ox, x ~ 6.7-9.5
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9%
Forma
powder
részecskeméret
≤5 μm
SMILES string
O=[Cu].O=[Ba].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ba.Cu.5O.2Y
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHBOMLDLKVPQKS-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
produced for optimum phase purity (>99%) and sinterability.
Fizikai forma
High Tc superconductor powder
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kartik Venkataraman et al.
Applied spectroscopy, 59(5), 639-649 (2005-06-23)
Thin film embodiments of MBa2Cu3O7-x (MBCO, M = yttrium or a rare-earth metal) prepared by several different deposition methods on a variety of substrates were investigated by Raman microspectroscopy. Several of the unique characterization capabilities of Raman spectroscopy in the
Zhonghua Zhu et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(11), 3859-3863 (2012-02-14)
Nanoparticles of superconducting YBa(2)Cu(3)O(7-δ) were synthesized via a citrate pyrolysis technique. Room temperature ferromagnetism was revealed in the samples by a vibrating sample magnetometer. Electron spin resonance spectra at selected temperatures indicated that there is a transition from the normal
W Krakow
Journal of electron microscopy technique, 18(3), 277-290 (1991-07-01)
A new method has been developed for simulating high resolution electron microscope images of weak phase objects via a digital television frame store system and fast Fourier transforms of a graphical representation of structures containing several atomic species. Here masks