Merck
349488
Sigma-Aldrich
Azidotrimethyltin(IV)
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SnN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
mp
117-120 °C (lit.)
funkcionális csoport
azide
SMILES string
C[Sn](C)(C)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/3CH3.N3.Sn/c;;;1-3-2;/h3*1H3;;/q;;;-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSJRGDBEYARHLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.