Fontos dokumentumok
344443
Sodium fluorophosphate
95%
Szinonimák:
Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate
Teszt
95%
Forma
powder
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?