Merck
340448
Sigma-Aldrich
Dipotassium deuterium phosphate
98 atom % D
Szinonimák:
Phosphoric acid-d dipotassium salt
About This Item
Lineáris képlet:
K2DPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
NMR: suitable
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of