Merck
332291
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
98%
Szinonimák:
Di-O-acetyl-L-rhamnal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.22
Beilstein:
84954
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]/D 55°, c = 1 in chloroform
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
68-69 °C/0.06 mmHg (lit.)
sűrűség
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDEGMKQAZZBNBB-JUWDTYFHSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)