Merck
609757
Sigma-Aldrich
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 75 atom % 18O
Szinonimák:
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Lineáris képlet:
D218O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
22.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
75 atom % 18O
99 atom % D
Minőségi szint
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)