Merck
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane
Szinonimák:
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (S,S)-Chiraphos
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
426.47
Beilstein:
4268869
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
mp
108-110 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
Alkalmazás
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)